Läs mer
2-Butyloctanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Butyloctanoic Acid |
| CAS | 27610-92-0 |
| Molekylformel | C12H24O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Isocarb 12, Jaric I 12, alpha-Butylcaprylic Acid, 2-Butyl-caprylic acid |
| LEDER | CCCCCCC(CCCC)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.32 |
| Formel vikt | 200.1776 g/mol |
| Procent renhet | >95% (GC) |