Läs mer
2-Butyn-1-al diethyl acetal, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10328650 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
1g; Glass bottle
Produktkod.
10328650 1g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10328650 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 223410010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Butyn-1-al diethyl acetal
Namnnotering 98%
CAS 2806-97-5
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Densitet 0.9000g/mL, 0.9
Kokpunkt 65.0°C to 67.0°C (12.0mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H14O2
Linjär formel CH3C≡CCH(OC2H5)2
Brytningsindex 1.4250 to 1.4270
MDL-nummer MFCD00009274
Kvantitet 1g
Beilstein 01, 750
Fieser 15,66
Synonym 2-butynal diethyl acetal, 2-butyn-1-al diethyl acetal, 2-butynyl aldehyde diethyl acetal, 2-butyne, 1,1-diethoxy, 1,1-diethoxy-but-2-yne, 1-diethoxybut-2-yne, acmc-20ao12, tetrolaldehyde diethyl acetal, 1,1-diethoxy-2-butyne #
InChI-nyckel FKKVKKSEVMQYER-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(OCC)C#CC
IUPAC-namn 1,1-diethoxybut-2-yne
Molekylvikt (g/mol) 142.20
PubChem CID 137721
Formel vikt 142.2
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Butyn-1-al diethyl acetal
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.