Läs mer
2-Butyn-1-ol, 98%
Produktkod. 11477677
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477677 100 g 100g
11457677 5 g 5g
11467677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11477677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15709.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 764-01-2 | C4H6O | 70.091 g/mol
2-Butyn-1-ol används vid syntes av homokopplingsprodukter. Det används också för att hämma korrosion av järn i sur lösning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Butyn-1-ol används vid syntes av homokopplingsprodukter. Det används också för att hämma korrosion av järn i sur lösning.
Löslighet
Blandbar med kloroform och metanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel, syror, syraanhydrider och koppar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 764-01-2
Molekylformel C4H6O
Molekylvikt (g/mol) 70.091
MDL-nummer MFCD00002914
InChI-nyckel NEEDEQSZOUAJMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butyn-1-ol, 2-butynol, 2-butyne-1-ol, hydroxymethylmethylacetylene, 2-butynyl alcohol, 1-hydroxybut-2-yne, 2-butyn-l-ol, 2-butyn1-ol, 2-butin-1-ol, but-2-in-1-ol
PubChem CID 12991
IUPAC-namn men-2-yn-1-ol
LEDER CC#CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Butyn-1-ol
Smältpunkt -2°C
Densitet 0.938
Kokpunkt 142°C to 143°C
Flampunkt 51°C (123°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.453
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1987
Beilstein 1733676
Löslighetsinformation Miscible with chloroform and methanol.
Formel vikt 70.09
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.