Läs mer
2-Butyn-1-ol, TRC
Produktkod. 30330997
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30330997 5 g
1 options
Produktkod. 30330997 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB7551005G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Butyn-1-ol
CAS 764-01-2
Molekylformel C4H6O
Kvantitet 5 g
Synonym 1-Hydroxybut-2-yne, 2-Butynol, 2-Butynyl alcohol, NSC 222371
InChI formel InChI=1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h5H,4H2,1H3
LEDER CC#CCO
IUPAC-namn but-2-yn-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 70.09
Formel vikt 70.0419