Läs mer
2-Butynal dietylacetal, 98 %
Produktkod. 11327625
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327625 1 g 1g
11337625 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11327625 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L05872.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Add to basket
CAS: 2806-97-5 | C8H14O2 | 142,20 g/mol
2-butynal dietylacetal används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Butynal dietylacetal används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2806-97-5
Molekylformel C8H14O2
Molekylvikt (g/mol) 142.20
MDL-nummer MFCD00009274
InChI-nyckel FKKVKKSEVMQYER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butynal diethyl acetal, 2-butyn-1-al diethyl acetal, 2-butynyl aldehyde diethyl acetal, 2-butyne, 1,1-diethoxy, 1,1-diethoxy-but-2-yne, 1-diethoxybut-2-yne, acmc-20ao12, tetrolaldehyde diethyl acetal, 1,1-diethoxy-2-butyne #
PubChem CID 137721
IUPAC-namn 1,1-dietoxibut-2-yn
LEDER CCOC(OCC)C#CC
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Butynal diethyl acetal
Densitet 0.898
Kokpunkt 65°C to 67°C (12 mmHg)
Flampunkt 56°C (133°F)
Odör Recognizable
Brytningsindex 1.426
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1702075
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 142.2
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.