Läs mer
2-Butyne-1,4-diol-(1,1,4,4)-d4, Diacetetat, TRC
Produktkod. 30346275
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30346275 100 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30346275 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB755027100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Butyne-1,4-diol-(1,1,4,4)-d4, Diacetate
CAS 1020719-23-6
Molekylformel C8H6D4O4
Kvantitet 100 mg
Synonym 1,4-Diacetoxy-2-butyne-d4, NSC 76565-d4
InChI formel InChI=1S/C8H10O4/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h5-6H2,1-2H3/i5D2,6D2
LEDER CC(OC([2H])([2H])C#CC([2H])([2H])OC(C)=O)=O
IUPAC-namn men-2-yne-1,4-diyl-d4 diacetat
Molekylvikt (g/mol) 174.19
Formel vikt 174.08