Läs mer
2-Butyne-1,4-diol-(1,1,4,4)-d4, TRC
Produktkod. 30347786
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30347786 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30347786 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB75500710MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Butyne-1,4-diol-(1,1,4,4)-d4
CAS 688790-78-5
Molekylformel C4 2H4 H2 O2
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C4H6O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,3-4H2/i3D2,4D2
LEDER [2H]C([2H])(O)C#CC([2H])([2H])O
IUPAC-namn 1,1,4,4-tetradeuteriobut-2-yne-1,4-diol
Molekylvikt (g/mol) 90.11
Formel vikt 90.0619