Läs mer
2-Butyne-1,4-diol, 98+%
Beskrivning
2-butyn-1,4-diol används som en prekursor för att framställa 1,4-butandiol, 2-buten-1,4-diol och mukoklorsyra. Det används också i textila tillsatser, korrosionsinhibitorer, mjukgörare, syntetiska hartser och polyuretaner. Det är en viktig råvara av vitamin B6. Vidare används den för att göra ljusare, konservera och förhindra nickelplätering. Dessutom används det i biologiska studier för nematocidal aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-butyn-1,4-diol används som en prekursor för att framställa 1,4-butandiol, 2-buten-1,4-diol och mukoklorsyra. Det används också i textila tillsatser, korrosionsinhibitorer, mjukgörare, syntetiska hartser och polyuretaner. Det är en viktig råvara av vitamin B6. Vidare används den för att göra ljusare, konservera och förhindra nickelplätering. Dessutom används det i biologiska studier för nematocidal aktivitet.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol, aceton, metanol. Något löslig i etyleter och kloroform. Olösligt i bensen.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syraklorider, syraanhydrider, starka syror och starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Butyne-1,4-diol |
| Smältpunkt | 54 °C till 58 °C |
| Kokpunkt | 194 °C (100 mmHg) |
| Flampunkt | 152 °C (305 °F) |
| Linjär formel | HOCH2C≡CCH2OH |
| Kvantitet | 250 g |
| UN-nummer | UN2716 |
| Beilstein | 1071237 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, etanol, aceton, metanol. Lätt löslig i etyleter och kloroform. Olöslig i bensen. |
| Formel vikt | 86.09 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.