missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Butyne-1,4-diol, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 54°C to 57°C |
| Densitet | 1.11 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 125°C to 127°C/3 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00002915 |
| Kvantitet | 500 g |
| Synonym | 2-Butyne-1,4-diol, 1,4-Dimethoxyacetylene, 2-Butyne-1,4-diol |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?