Läs mer
2-butyn, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11414914
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414914 25 g 25g
11404914 5 g 5g
11424914 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11414914 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13823.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 503-17-3 | C4H6 | 54.092 g/mol
2-butyn används för att syntetisera alkylerade hydrokinoner i den totala syntesen av vitamin E. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 2-Butyne används för att syntetisera alkylerade hydrokinoner i den totala syntesen
av vitamin E. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet
Ej blandbar i vatten.
Anmärkningar
Undvik extrema temperaturer och direkt solljus. Värmekänslig. Undvik kontakt med oxiderande material. Inkompatibel med halogener. Klorerade lösningsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 503-17-3
Molekylformel C4H6
Molekylvikt (g/mol) 54.092
MDL-nummer MFCD00009275
InChI-nyckel XNMQEEKYCVKGBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butyne, dimethylacetylene, crotonylene, unii-lke6d3018e, ch3cequivcch3, 1,2-dimethylvinylene, 1-methyl-1-propynyl, 2-butyn, acmc-209kl9
PubChem CID 10419
IUPAC-namn men-2-yn
LEDER CC#CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Butyne
Smältpunkt -32°C
Densitet 0.69
Kokpunkt 24°C to 27°C
Flampunkt −49°C (−56°F)
Odör Recognizable
Brytningsindex 1.392
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1361340
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 54.09
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.