Läs mer
2-Butynoic acid, 98%
Produktkod. 11402977
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11402977 1 g 1g
11412977 5 g 5g
11422977 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11402977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15542.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 590-93-2 | C4H4O2 | 84.07 g/mol
2-butynsyra används som mellanprodukt i organisk syntes och läkemedel. Det används som synton i olika reaktioner, vilket inkluderar cykloalkylering av fenoler till flavoner och kromoner. Det är involverat i cykliseringen av gamma-butyrolaktoner. Det används också i syntesen av Z-trisubstituerade olefiner genomμ -alkylering. Det spelar en viktig roll vid framställningen av kiralt rena 1,2,3,4-tetrahydroisokinolinanaloger, som finner användning som anti-cancermedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-butynsyra används som mellanprodukt i organisk syntes och läkemedel. Det används som synton i olika reaktioner, vilket inkluderar cykloalkylering av fenoler till flavoner och kromoner. Det är involverat i cykliseringen av gamma-butyrolaktoner. Det används också vid syntes av Z-trisubstituerade olefiner genom μ-alkylering. Det spelar en viktig roll vid framställningen av kiralt rena 1,2,3,4-tetrahydroisokinolinanaloger, som finner användning som anti-cancermedel.
Löslighet
Lösligt i vatten. Något lösligt i metanol och kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 590-93-2
Molekylformel C4H4O2
Molekylvikt (g/mol) 84.07
MDL-nummer MFCD00004363
InChI-nyckel LUEHNHVFDCZTGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butynoic acid, tetrolic acid, 3-methylpropiolic acid, 1-propynecarboxylic acid, 2-butynoicacid, tetrolsaure, butynoic acid, 2-butynic acid, propinecarboxylic acid
PubChem CID 68535
IUPAC-namn but-2-ynsyra
LEDER CC#CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Butynoic acid
Smältpunkt 75°C to 79°C
Kokpunkt 200°C to 203°C
Linjär formel CH3C≡CCO2H
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1740205
Formel vikt 84.07
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.