Läs mer
2-Butynoic acid, 98%
Produktkod. 10321144 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10321144 5 g Glasflaska 5g
10207140 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10321144 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 308060050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 590-93-2 | C4H4O2 | 84.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 590-93-2
Molekylformel C4H4O2
Molekylvikt (g/mol) 84.07
MDL-nummer MFCD00004363
InChI-nyckel LUEHNHVFDCZTGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butynoic acid, tetrolic acid, 3-methylpropiolic acid, 1-propynecarboxylic acid, 2-butynoicacid, tetrolsaure, butynoic acid, 2-butynic acid, propinecarboxylic acid
PubChem CID 68535
IUPAC-namn but-2-ynsyra
LEDER CC#CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Butynoic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 74.0°C to 78.0°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C≡CCO2H
Kvantitet 5 g
Formel vikt 84.07
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.