Läs mer
2-Butynol-d2, TRC
Produktkod. 30330198
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30330198 1 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30330198 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB7500921G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Butynol-d2
CAS 1035094-05-3
Molekylformel C4H4D2O
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Butynyl Alcohol-d2, 2-Butyl-1-ol-d2, 1-Hydroxybut-2-yne-d2, NSC 222371-d2
InChI formel InChI=1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h5H,4H2,1H3/i4D2
LEDER [2H]C([2H])(O)C#CC
IUPAC-namn 1,1-dideuteriobut-2-yn-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 72.1
Formel vikt 72.0544