Läs mer
2-Butynol-d2, TRC
Produktkod. 30338728
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30338728 100 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30338728 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB750092100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Butynol-d2
CAS 1035094-05-3
Molekylformel C4H4D2O
Kvantitet 100 mg
Synonym 2-Butynyl Alcohol-d2, 2-Butyl-1-ol-d2, 1-Hydroxybut-2-yne-d2, NSC 222371-d2
InChI formel InChI=1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h5H,4H2,1H3/i4D2
LEDER [2H]C([2H])(O)C#CC
IUPAC-namn 1,1-dideuteriobut-2-yn-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 72.1
Formel vikt 72.0544