Läs mer
2-C-Methyl-2,3-O-isopropylidene-D-ribono-1,4-lactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-C-Methyl-2,3-O-isopropylidene-D-ribono-1,4-lactone |
| CAS | 23709-41-3 |
| Molekylformel | C9H14O5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-C-Methyl-2,3-O-(1-methylethylidene)-D-ribonic Acid gamma-Lactone, 2,3-O-Isopropylidene-2-C-methyl-D-ribonic Acid gamma-Lactone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O5/c1-8(2)13-6-5(4-10)12-7(11)9(6,3)14-8/h5-6,10H,4H2,1-3H3/t5-,6-,9-/m1/s1 |
| LEDER | CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)OC(=O)[C@]2(C)O1 |
| IUPAC-namn | (3aR,6R,6aR)-6-(hydroxymethyl)-2,2,3a-trimethyl-6,6a-dihydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.2 |
| Formel vikt | 202.0841 |