Läs mer
2’-C-Methyl Cytidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-C-Methyl Cytidine |
| CAS | 20724-73-6 |
| Molekylformel | C10 H15 N3 O5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3O5/c1-10(17)7(15)5(4-14)18-8(10)13-3-2-6(11)12-9(13)16/h2-3,5,7-8,14-15,17H,4H2,1H3,(H2,11,12,16)/t5-,7-,8-,10-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@]1(O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C=CC(=NC2=O)N |
| IUPAC-namn | 4-amino-1-[(2R,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methyloxolan-2-yl]pyrimidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.24 |
| Formel vikt | 257.1012 |