Läs mer
2-(Carbaminidoylsulfanyl)ethanesulfonic Acid, Mikromol™
Beskrivning
2-(Carbaminidoylsulfanyl)ethanesulfonic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Carbaminidoylsulfanyl)ethanesulfonic Acid |
| CAS | 25985-57-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(Carbaminidoylsulfanyl)ethanesulfonic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C3 H8 N2 O3 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Mesna Imp. A (EP), 2-[(Aminoiminomethyl)thio]ethanesulfonic Acid, Ethanesulfonic acid, 2-(amidinothio)- (6CI,7CI,8CI), Pseudourea, 2-(2-sulfoethyl)- (8CI), 2-S-Thiuronium ethanesulfonate, Carbamimidothioic acid, 2-sulfoethyl ester, 2-(Carbaminidoylsulfanyl)ethanesulfonic Acid, Mesna Impurity A |
| LEDER | NC(=N)SCCS(=O)(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.23 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Visa mer |