Läs mer
2-Karbamoyl-N-metpyridinium metansulfonat, Mikromol™
Produktkod. 17962566
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17962566 25 mg
1 options
Produktkod. 17962566 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0689.020025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-Karbamoyl-N-metylpyridinium metanesulfonat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Carbamoyl-N-methylpyridinium Methanesulfonate
CAS 87141-87-5
Analyt- eller komponentnamn 2-Carbamoyl-N-methylpyridinium Methanesulfonate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H9 N2 O . C H3 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-Carbamoyl-N-methylpyridinium Methanesulfonate
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O.CH4O3S/c1-9-5-3-2-4-6(9)7(8)10;1-5(2,3)4/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H3,(H,2,3,4)
LEDER C[n+]1ccccc1C(=O)N.CS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn metanesulfonat; 1-metylpyridin-1-ium-2-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 232.26
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 232,0518 g/mol