missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2’-Carboxy-4-dimethylamino-2-hydroxy-5’-nitrobenzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Carboxy-4-dimethylamino-2-hydroxy-5'-nitrobenzophenone |
| CAS | 166442-40-6 |
| Molekylformel | C16 H14 N2 O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N2O6/c1-17(2)9-3-6-12(14(19)8-9)15(20)13-7-10(18(23)24)4-5-11(13)16(21)22/h3-8,19H,1-2H3,(H,21,22) |
| LEDER | CN(C)c1ccc(C(=O)c2cc(ccc2C(=O)O)[N+](=O)[O-])c(O)c1 |
| IUPAC-namn | 2-[4-(dimethylamino)-2-hydroxybenzoyl]-4-nitrobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.29 |
| Formel vikt | 330.0852 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?