missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2’-Carboxy-4-dimethylamino-2-hydroxy-5’-nitrobenzophenone, TRC

Produktkod. 30351399
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30351399 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30351399 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17790550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemiskt namn eller material 2'-Carboxy-4-dimethylamino-2-hydroxy-5'-nitrobenzophenone
CAS 166442-40-6
Molekylformel C16 H14 N2 O6
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14N2O6/c1-17(2)9-3-6-12(14(19)8-9)15(20)13-7-10(18(23)24)4-5-11(13)16(21)22/h3-8,19H,1-2H3,(H,21,22)
LEDER CN(C)c1ccc(C(=O)c2cc(ccc2C(=O)O)[N+](=O)[O-])c(O)c1
IUPAC-namn 2-[4-(dimethylamino)-2-hydroxybenzoyl]-4-nitrobenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 330.29
Formel vikt 330.0852
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.