Läs mer
2-karboxibensaldehyd, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11413514
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413514 50 g 50g
11423514 250 g 250g
11403514 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11413514 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11201.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 119-67-5 | C8H6O3 | 150.133 g/mol
2-karboxibensaldehyd är ett karboxylerat derivat av bensaldehyd som lätt omvandlas till 2-hydroximetylbensoesyra genom CBA-dehydrogenas. 2-karboxibensaldehyd är en metabolit av ampicillin-ftalidylester. Det har använts för att syntetisera en serie N-substituerade isoindolinoner genom reduktiv CN-koppling och intramolekylär amidering med aminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-karboxibensaldehyd är ett karboxylerat derivat av bensaldehyd som lätt omvandlas till 2-hydroximetylbensoesyra genom CBA-dehydrogenas. 2-karboxibensaldehyd är en metabolit av ampicillin-ftalidylester. Det har använts för att syntetisera en serie N-substituerade isoindolinoner genom reduktiv CN-koppling och intramolekylär amidering med aminer.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvaras åtskilt från luft och oxidationsmedel. Inkompatibel med starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119-67-5
Molekylformel C8H6O3
Molekylvikt (g/mol) 150.133
MDL-nummer MFCD00003336
InChI-nyckel DYNFCHNNOHNJFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-carboxybenzaldehyde, phthalaldehydic acid, o-formylbenzoic acid, benzoic acid, 2-formyl, o-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, formyl, benzaldehyde-2-carboxylic acid, formylbenzoic acid, carboxybenzaldehyde, pubchem7365
PubChem CID 8406
ChEBI CHEBI:17605
IUPAC-namn 2-formylbensoesyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C=O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Carboxybenzaldehyde
Smältpunkt 97°C to 101°C
Densitet 1.404
Flampunkt 198°C (388°F)
Kvantitet 50 g
Beilstein 742381
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 150.13
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.