Läs mer
2-Karboxybensaldehyd, 99 %
Produktkod. 10107213 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10107213 25 g Glasflaska 25g
10236150 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10107213 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 152080250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 119-67-5 | C8H6O3 | 150,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-67-5
Molekylformel C8H6O3
Molekylvikt (g/mol) 150.13
MDL-nummer MFCD00003336
InChI-nyckel DYNFCHNNOHNJFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-carboxybenzaldehyde, phthalaldehydic acid, o-formylbenzoic acid, benzoic acid, 2-formyl, o-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, formyl, benzaldehyde-2-carboxylic acid, formylbenzoic acid, carboxybenzaldehyde, pubchem7365
PubChem CID 8406
ChEBI CHEBI:17605
IUPAC-namn 2-formylbensoesyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C=O)C(=O)O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 2-Carboxybenzaldehyde
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 96 °C till 99 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HO2CC6H4CHO
Kvantitet 25 g
Beilstein 10, 666
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 150.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Carboxybenzaldehyde
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.