Läs mer
2-Carboxybenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Carboxybenzaldehyde |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6O3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H,(H,10,11) |
| Formel vikt | 150.0317 |