Läs mer
2-Karboxybensaldehyd, TRC
Codice prodotto. 30137706
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet
30137706 500 g
30136347 100 g
30009715 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30137706 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC177780500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119-67-5
Molekylformel C8H6O3
Molekylvikt (g/mol) 150.13
Synonym Phthalaldehydic Acid, 2-Formylbenzoic Acid, NSC 5045, o-Carboxybenzaldehyde, o-Formylbenzoic Acid
IUPAC-namn 2-formylbensoesyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C=O)C(=O)O
Specifica
Kemiskt namn eller material 2-Carboxybenzaldehyde
Kvantitet 500 g
InChI formel InChI=1S/C8H6O3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H,(H,10,11)
Formel vikt 150.0317
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.