Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Carboxycinnamic acid |
| Namnnotering | 98% |
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | 197°C to 202°C |
| Färg | White |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Kvantitet | 25 g |
| Show More |