missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2-Carboxyethyl)dimethyl-d6-sulfonium Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Carboxyethyl)dimethyl-d6-sulfonium Chloride |
| CAS | 1246274-70-3 |
| Molekylformel | C5 D6 H5 O2 S . Cl |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Sulfonium, (2-carboxyethyl)di(methyl-d3)-, chloride (1:1) (ACI), (2-Carboxyethyl)dimethyl-d6-sulfonium Chloride, (2-Carboxyethyl)dimethylsulfonium-d6 chloride, (2-Carboxyethyl)dimethylsulfonium-D6 (S,S-dimethyl-D6) Chloride, (2-Carboxyethyl)di(methyl-d3)sulfonium chloride, 3-Di(methyl-d3)sulphoniopropionate hydrochloride, Dimethyl-β-propiothetin-d6 chloride, Dimethyl-β-propiothetin-d6 hydrochloride, Dimethyl-d6-propiothetin Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2S.ClH/c1-8(2)4-3-5(6)7;/h3-4H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3; |
| LEDER | [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[S+](CCC(=O)O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2-carboxyethyl-bis(trideuteriomethyl)sulfanium;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.695 |
| Formel vikt | 176.054 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?