Läs mer
2-Carboxyethyl Methanethiosulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Carboxyethyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 92953-12-3 |
| Molekylformel | C4 H8 O4 S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O4S2/c1-10(7,8)9-3-2-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6) |
| LEDER | CS(=O)(=O)SCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-methylsulfonylsulfanylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.23 |
| Formel vikt | 183.9864 |