Läs mer
(2-Karboxyetyl)triphenylfosfoniumbromid, 97 %
Produktkod. 10406832 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10406832 5 g Glasflaska 5g
10324792 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10406832 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 366590050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 51114-94-4 | C21H20BrO2P | 415,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för CC Bond Formation (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51114-94-4
Molekylformel C21H20BrO2P
Molekylvikt (g/mol) 415.27
MDL-nummer MFCD00031698
InChI-nyckel BVKRDNIULHRLCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-carboxyethyl triphenylphosphonium bromide, 2-carboxyethyl triphenylphosponium bromide, phosphonium, 2-carboxyethyl triphenyl-, bromide, 2-carboxyethyl triphenylphosphanium bromide, c21h20o2p.br, 2-carboxyethyl-triphenylphosphonium bromide, 2-carboxyethyl triphenyl phosphanium bromide, 2-carboxyethyl triphenyl phosphonium bromide
PubChem CID 2733850
IUPAC-namn 2-karboxietyl(trifenyl)fosfanium;bromid
LEDER [Br-].OC(=O)CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 415.26
Procent renhet 97%
Fysisk form Chunks and/or Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.