Läs mer
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium chloride, 98%
Produktkod. 11441637
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11441637 5 g 5g
11451637 25 g 25g
11461637 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11441637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25609.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 36626-29-6 | C21H20ClO2P | 370.81 g/mol
2-karboxietyl)-trifenylfosfoniumklorid är ett fosfoniumylidreagens för Wittig-olefineringar med införande av en karboxylsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-Carboxyethyl)-trifenylfosfoniumklorid är ett fosfoniumylidreagens för Wittig-olefineringar med införande av en
karboxylsyra.
Löslighet
Löslig i dimetylsulfoxid och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36626-29-6
Molekylformel C21H20ClO2P
Molekylvikt (g/mol) 370.81
MDL-nummer MFCD00185663
InChI-nyckel GALLWJZTZYJVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-carboxyethyl triphenylphosphonium chloride, 2-carboxyethyl tripheylphosphonium chloride, 2-carboxyethyl-triphenylphosphonium chloride, phosphonium, 2-carboxyethyl triphenyl-, chloride, 2-carboxyethyl triphenylphosphanium chloride, acmc-1agne, 2-carboxyethyl triphenyl phosphonium chloride, beta-carboxyethyltriphenylphosphonium chloride, 2-carboxyethyl triphenyl-phosphonium chloride
PubChem CID 10270534
LEDER [Cl-].OC(=O)CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium chloride
Smältpunkt 197°C to 201°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
IUPAC-namn 2-karboxietyl(trifenyl)fosfaniumklorid
Formel vikt 370.81
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.