Läs mer
2-(Carboxymethylamino) Nicotinic Acid Diethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Carboxymethylamino) Nicotinic Acid Diethyl Ester |
| CAS | 1178176-00-5 |
| Molekylformel | C12H16N2O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-[(2-Ethoxy-2-oxoethyl)amino]-3-pyridinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(Ethylcarboxymethylamino)nicotinate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2O4/c1-3-17-10(15)8-14-11-9(6-5-7-13-11)12(16)18-4-2/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3,(H,13,14) |
| LEDER | CCOC(=O)CNc1ncccc1C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl 2-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)amino]pyridine-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.27 |
| Formel vikt | 252.111 |