missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-(Carboxymethylamino) Nicotinic Acid Diethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30367979
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
2.5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30367979 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367979 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1787382.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemiskt namn eller material 2-(Carboxymethylamino) Nicotinic Acid Diethyl Ester
CAS 1178176-00-5
Molekylformel C12H16N2O4
Kvantitet 2.5 g
Synonym 2-[(2-Ethoxy-2-oxoethyl)amino]-3-pyridinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(Ethylcarboxymethylamino)nicotinate
InChI formel InChI=1S/C12H16N2O4/c1-3-17-10(15)8-14-11-9(6-5-7-13-11)12(16)18-4-2/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3,(H,13,14)
LEDER CCOC(=O)CNc1ncccc1C(=O)OCC
IUPAC-namn ethyl 2-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)amino]pyridine-3-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 252.27
Formel vikt 252.111
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.