Läs mer
2-karboximetyltio-4-metylpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11306956
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11306956 25 g 25g
11396946 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11306956 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06671.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 46118-95-0 | Molecular Formula: C7H8N2O2S | Molecular Weight: 184.213 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 46118-95-0
Molekylformel C7H8N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 184.213
MDL-nummer MFCD00023244
InChI-nyckel CGMJQRAIQBSTCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-carboxymethylthio-4-methylpyrimidine, 4-methylpyrimidin-2-yl sulfanyl acetic acid, 4-methylpyrimidin-2-yl thio acetic acid, 2-4-methylpyrimidin-2-yl thio acetic acid, 2-carboxymethylmercapto-4-methylpyrimidine, 2-4-methylpyrimidin-2-yl sulfanyl acetic acid, 2-4-methylpyrimidin-2-ylthio acetic acid, acmc-20aony, 4-methyl-2-pyrimidinyl thio acetic acid
PubChem CID 98782
IUPAC-namn 2-(4-metylpyrimidin-2-yl)sulfanylättiksyra
LEDER CC1=NC(=NC=C1)SCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Carboxymethylthio-4-methylpyrimidine
Smältpunkt 190 °C till 193 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 150424
Formel vikt 184.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.