Läs mer
2-Carboxyphenyl phosphate, 98%
Produktkod. 15453087
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15453087 1 g 1g
11447047 5 g 5g
11457047 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15453087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14417.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6064-83-1 | C7H7O6P | 218.101 g/mol
2-karboxifenylfosfat används som ett substrat för uppskattning av surt fosfatas. Det används också som ett smärtstillande, antiinflammatoriskt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-karboxifenylfosfat används som substrat för uppskattning av surt fosfatas. Det används också som ett smärtstillande, antiinflammatoriskt medel.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6064-83-1
Molekylformel C7H7O6P
Molekylvikt (g/mol) 218.101
MDL-nummer MFCD00042645
InChI-nyckel FFKUDWZICMJVPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym fosfosal, 2-phosphonooxy benzoic acid, disdolen, salicyl phosphate, o-carboxyphenyl phosphate, 2-carboxyphenyl phosphate, 2-phosphonoxybenzoic acid, phosphonoxybenzoic acid, o-phosphonooxy benzoic acid, fosfosal inn
PubChem CID 3418
IUPAC-namn 2-fosfonoxibensoesyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)OP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Carboxyphenyl phosphate
Smältpunkt 162°C to 166°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2619142
Merck Index 14,4255
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 218.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.