Läs mer
2-Carboxyphenylboronic Acid Pinacol Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Carboxyphenylboronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 1187591-17-8 |
| Molekylformel | C13H17BO4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17BO4/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-8-6-5-7-9(10)11(15)16/h5-8H,1-4H3,(H,15,16) |
| LEDER | O=C(O)C=1C=CC=CC1B2OC(C)(C)C(O2)(C)C |
| IUPAC-namn | 2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.08 |
| Formel vikt | 248.12 |