Läs mer
2-Carboxythiophene-3-boronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Carboxythiophene-3-boronic Acid |
| CAS | 5503-74-2 |
| Molekylformel | C5H5BO4S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-Borono-2-thiophenecarboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5BO4S/c7-5(8)4-3(6(9)10)1-2-11-4/h1-2,9-10H,(H,7,8) |
| LEDER | OB(O)c1ccsc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-boronothiophene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.97 |
| Formel vikt | 172.0002 |