Läs mer
2-Carboxythiophene-4-boronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15469967
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15469967 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15469967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53210.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Carboxythiophene-4-boronic acid
CAS 913835-91-3
Smältpunkt 170°C to 172°C
Molekylformel C5H5BO4S
MDL-nummer MFCD08689521
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-carboxythiophene-4-boronic acid, 4-dihydroxyboranyl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-borono, 2-carboxythiophene-4-boronicacid, acmc-209rac, 4-borono-2-thiophenecarboxylic acid, 4-dihydroxyboryl-2-thiophene carboxylic acid
InChI-nyckel LISDLMYCEQUKLA-UHFFFAOYSA-N
LEDER B(C1=CSC(=C1)C(=O)O)(O)O
IUPAC-namn 4-boronothiophene-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 171.961
PubChem CID 44119364
Formel vikt 171.96
Procent renhet 98%