Läs mer
Testo™ 2-kanals infraröd termometer
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Lasersikt, integrerad NTC-lufttermometer, skyddskåpa, batterier och kalibreringscertifikat |
| Temperaturområde (metriskt) | NTC:-10 °C till +50 °C, Infraröd: -30 °C till +300 °C |
| Noggrannhet | NTC:± °0,5 C, infraröd:± °2,0 C (-30 till+ °100 C),± 2 % av återstående mätvärde Återstående intervall |