Läs mer
2-Chloro-1,1,1-trimethoxyethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-1,1,1-trimethoxyethane |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11ClO3/c1-7-5(4-6,8-2)9-3/h4H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 154.0397 |