Läs mer
2-Klor-1,1,2-trifluoretyldifluormetyleter, 97 %
Produktkod. 11339365
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11339365 5 g 5g
11349365 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11339365 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16725.06
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 13838-16-9 | C3H2ClF5O | 184,49 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13838-16-9
Molekylformel C3H2ClF5O
Molekylvikt (g/mol) 184.49
MDL-nummer MFCD00069095
InChI-nyckel JPGQOUSTVILISH-UHFFFAOYNA-N
Synonym enflurane, methylflurether, efrane, ethrane, 2-chloro-1-difluoromethoxy-1,1,2-trifluoroethane, alyrane, anesthetic 347, 2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether, compound 347, anesthetic compound no. 347
PubChem CID 3226
ChEBI CHEBI:4792
IUPAC-namn 2-klor-1-(difluormetoxi)-1,1,2-trifluoretan
LEDER FC(F)OC(F)(F)C(F)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
Densitet 1.517
Kokpunkt 56 °C till 57 °C
Flampunkt Hold (Håll)
Linjär formel CHF2OCF2CHClF
Brytningsindex 1.303
Kvantitet 5 g
Beilstein 1737129
Merck Index 14,3581
Formel vikt 184.49
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.