Läs mer
2-klor-1-[1-(4-klorfenyl)-2,5-dimetyl-lH-pyrrol-3-yl]-1-etanon, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10492623
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10492623 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10492623 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07026DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-chloro-1-[1-(4-chlorophenyl)-2, 5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-1-ethanone
CAS 571159-05-2
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C14H13Cl2NO
MDL-nummer MFCD03986069
Kvantitet 1 g
Synonym 2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl-1-ethanone, 2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethylpyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, ethanone,2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl, 2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethylpyrrol-3-yl ethan-1-one
InChI-nyckel OYEPFHWXRWTABW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(C(=O)CCl)=C(C)N1C1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC-namn 2-klor-1-[1-(4-klorfenyl)-2,5-dimetylpyrrol-3-yl]etanon
Molekylvikt (g/mol) 282.16
PubChem CID 2060458
Formel vikt 282.17
Procent renhet 97%