Läs mer
2-klor-1-[1-(4-fluorfenyl)-2,5-dimetyl-lH-pyrrol-3-yl]-1-etanon, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10788253
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10788253 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10788253 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07028DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-chloro-1-[1-(4-fluorophenyl)-2, 5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-1-ethanone
CAS 304685-89-0
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C14H13ClFNO
MDL-nummer MFCD01910944
Kvantitet 1 g
Synonym 2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl-1-ethanone, 2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethylpyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, 2-chloro-1-1-4-fluoro-phenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl-ethanone, 2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethylpyrrol-3-yl ethan-1-one, acmc-209hg5, ethanone,2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl
InChI-nyckel QNHMSVXIWDSTEP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=C(N1C2=CC=C(C=C2)F)C)C(=O)CCl
IUPAC-namn 2-klor-1-[1-(4-fluorfenyl)-2,5-dimetylpyrrol-3-yl]etanon
Molekylvikt (g/mol) 265.712
PubChem CID 1537098
Formel vikt 265.71
Procent renhet 97%