Läs mer
2-chloro-1,1-dimethoxy-Ethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-chloro-1,1-dimethoxy-Ethane |
| CAS | 97-97-2 |
| Molekylformel | C4H9ClO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | chloro-Acetaldehyde dimethyl acetal, 2-Chloro-1,1-dimethoxyethane, 1,1-Dimethoxy-2-chloroethane, 1-Chloro-2,2-dimethoxyethane, 2,2-Dimethoxyethyl chloride, 2-Chloroacetaldehyde dimethyl acetal, Chloroacetaldehyde dimethyl acetal, NSC 60388 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9ClO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(CCl)OC |
| IUPAC-namn | 2-chloro-1,1-dimethoxyethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.57 |
| Formel vikt | 124.0291 |