Läs mer
2-Chloro-1-{1H,2H,3H,4H,5H-pyrido[4,3-b]indol-2-yl}ethan-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-1-(1H,2H,3H,4H,5H-pyrido[4,3-b]indol-2-yl)ethan-1-one |
| CAS | 1087784-16-4 |
| Molekylformel | C13H13N2OCl |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13ClN2O/c14-7-13(17)16-6-5-12-10(8-16)9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-4,15H,5-8H2 |
| LEDER | ClCC(=O)N1CCc2[nH]c3ccccc3c2C1 |
| IUPAC-namn | 2-chloro-1-(1,3,4,5-tetrahydropyrido[4,3-b]indol-2-yl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.71 |
| Formel vikt | 248.0716 |