Läs mer
2-Chloro-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanone |
| CAS | 110865-03-7 |
| Molekylformel | C8H7ClO4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | NSC 118825 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO4/c9-3-7(13)8-5(11)1-4(10)2-6(8)12/h1-2,10-12H,3H2 |
| LEDER | Oc1cc(O)c(C(=O)CCl)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | 2-chloro-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.59 |
| Formel vikt | 202.0033 |