Läs mer
2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31005794
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31005794 25 g 25g
30994338 5 g 5g
31001385 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31005794 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1088425g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone
CAS 51336-94-8
Molekylformel C8H5ClF2O
MDL-nummer MFCD00013252
Kvantitet 25 g
LEDER FC1=CC=C(C(CCl)=O)C(F)=C1
Molekylvikt (g/mol) 190.57
Procent renhet 98%