Läs mer
2-klor-l-[2,5-dimetyl-l-(4-metylfenyl)-lH-pyrrol-3-yl]-1-etanon, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10219702
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10219702 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10219702 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07025DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-1-[2, 5-dimethyl-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrrol-3-yl]-1-ethanone
CAS 300557-74-8
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C15H16ClNO
MDL-nummer MFCD01184046
Kvantitet 1 g
Synonym 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl-1h-pyrrol-3-yl-1-ethanone, 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl pyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-p-tolyl-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, ethanone,2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl-1h-pyrrol-3-yl, 1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl pyrrol-3-yl-2-chloroethan-1-one, 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-p-tolyl-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl-1h-pyrrol-3-yl ethanone
InChI-nyckel BAEXXXPZKCRCQD-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C(C=C1)N2C(=CC(=C2C)C(=O)CCl)C
IUPAC-namn 2-klor-1-[2,5-dimetyl-1-(4-metylfenyl)pyrrol-3-yl]etanon
Molekylvikt (g/mol) 261.749
PubChem CID 2794753
Formel vikt 261.75
Procent renhet 97%