missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloro-1(2H)-acenaphthylenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-1(2H)-acenaphthylenone |
| CAS | 16269-26-4 |
| Molekylformel | C12H7ClO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Chloro-1-acenaphthenone, NSC 128360 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7ClO/c13-11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(10(7)8)12(11)14/h1-6,11H |
| LEDER | O=C1C2=C3C(C=CC=C3C1Cl)=CC=C2 |
| IUPAC-namn | 2-chloroacenaphthylen-1(2H)-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.64 |
| Formel vikt | 202.02 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?