Läs mer
2-Kloro-1,3,2-dioxafosfolan-2-oxid, 95 %
Produktkod. 10245531 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10245531 25 g Glasflaska 25g
10286011 5 g Glasflaska 5g
10217353 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10245531 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 332060250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6609-64-9 | C2H4ClO3P | 142,48 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6609-64-9
Molekylformel C2H4ClO3P
Molekylvikt (g/mol) 142.48
MDL-nummer MFCD00043138
InChI-nyckel SBMUNILHNJLMBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane, ethylene chlorophosphate, 2-chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide, 2-chloro-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxide, ethylene glycol chlorophosphate, soqdebhb^bsvusup@, 2-chloro-1,3,2??-dioxaphospholan-2-one, 2-chlor-1,3,2-dioxaphospholan-2-oxid, acmc-1b2u0, ethylene cycl-chlorophosphate
PubChem CID 81087
IUPAC-namn 2-klor-1,3,2$l^{5}-dioxafosfolan-2-oxid
LEDER C1COP(=O)(O1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-1, 3, 2-dioxaphospholane-2-oxide
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 11,0 °C till 14,0 °C
Färg Vitt
Densitet 1.5500g/mL, 1.55
Kokpunkt 98,0 °C till 99,0 °C (2,0 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (ex Cl) (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4490 till 1,4540
Kvantitet 25 g
Formel vikt 142.48
Procent renhet 95%
Fysisk form Solid Film
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.