Läs mer
2-Kloro-1,3,2-dioxafosfolan-2-oxid (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30367571
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30367571 1 g
30357576 10 g
30362298 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30367571 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3657581G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6609-64-9
Molekylformel C2H4ClO3P
Molekylvikt (g/mol) 142.48
Synonym Ethylene Phosphorochloridate, Phosphorochloridic Acid, Cyclic Ethylene Ester, 2-Chloro-2-oxido-1,3,2-dioxaphospholane, 2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane, Cyclic Ethylene Phosphorochloridate, Ethylene Chlorophosphate
IUPAC-namn 2-kloro-1,3,2λ^{5}-dioxafosfolian 2-oxid
LEDER ClP1(=O)OCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C2H4ClO3P/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2
Formel vikt 141.9587