Läs mer
2-Kloro-1,3,2-dioxafosfolan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane |
| CAS | 822-39-9 |
| Molekylformel | C2 H4 Cl O2 P |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4ClO2P/c3-6-4-1-2-5-6/h1-2H2 |
| LEDER | ClP1OCCO1 |
| IUPAC-namn | 2-kloro-1,3,2-dioxafosfolian |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.48 |
| Formel vikt | 125.9637 |